Läs mer
(2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 93413-79-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP), Venlafaxine Imp. F (EP), (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15;/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(cyclohexen-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |