Läs mer
(2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2108968-20-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H27 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP), Venlafaxine Imp. G (EP), (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-16-9-5-6-10-17(16)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)15-7-3-2-4-8-15;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |