Läs mer
(2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| CAS | 60577-23-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H19 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. A (EP), (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Trimebutine Maleate Impurity A as Hydrochloride, Trimebutine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| Visa mer |