Läs mer
(2RS)-2-[(dimetylamino)metyl]cyklohexanonhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17963266
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963266 100 mg
17901246 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17963266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0007.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-[(dimetylamino)metyl] cyklohexanon hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride
CAS 42036-65-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H17 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP), Tramadol Imp. E (EP), Tramadol USP Related Compound B, Tramadol USP RC B, (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Tramadol Related Compound B as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Tramadol Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CC1CCCCC1=O
IUPAC-namn 2-[(dimetylamino)metyl] cyklohexan-1-on; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 191.7
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191,1077 g/mol