Läs mer
(2RS)-2-etyl-2-metylbutanedioinsyra, Mikromol™
Product Code. 30052346
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30052346 25 mg
30051614 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052346 Supplier Mikromol Supplier No. MM0750.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-Etyl-2-metylbutanedioinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H12 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
LEDER CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-etyl-2-metylbutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 160.168
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 160,074 g/mol