Läs mer
(2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 18053330
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18053330 100 mg
1 options
Produktkod. 18053330 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
CAS 20225-24-5
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H14 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. B (EP), Valproic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CCCC(CC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-ethylpentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 130.0994 g/mol