Läs mer
(2RS)-2-hydroxy-2-fenylacetiksyra (mandelsyra), Mikromol™
Produktkod. 17912056
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17912056 100 mg
1 options
Produktkod. 17912056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0792.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra (mandelsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mandelic Acid
CAS 90-64-2
Analyt- eller komponentnamn DL-Mandelic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Pregabalin Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic Acid, Hydroxyphenylacetic Acid, Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Mandelic acid, (RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (+/-)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (+/-)-Mandelic acid, (+/-)-alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, (+/-)-alpha-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, Uromaline, dl-Mandelic acid, alpha-Hydroxy-alpha-toluic acid, alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, alpha-Hydroxyphenylacetic acid, Glycopyrronium Bromide Impurity C, Homatropine Methylbromide Impurity C, Pregabalin Impurity C, Sertraline Hydrochloride Impurity E as Racemate, Glycopyrronium Impurity C, Sertraline Impurity E as Racemate
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
LEDER OC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-fenyleddiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol