Läs mer
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Mikromol™
Produktkod. 30050128
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050128 50 mg
1 options
Produktkod. 30050128 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0782.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
CAS 25462-17-3
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
LEDER CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
IUPAC-namn [2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 217.31
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 217.1678 g/mol