Läs mer
(2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole |
| CAS | 85440-79-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Indapamide Related Compound D, Indapamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC1Cc2ccccc2N1N=O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-nitroso-2,3-dihydroindole |
| Visa mer |