Läs mer
(2RS)-2-fenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30050397
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050397 25 mg
17971886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050397 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1031.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-fenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
CAS 7251-52-7
Analyt- eller komponentnamn a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP), Methylphenidate Imp. F (EP), 2-Pyridineacetamide, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, alpha-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Impurity F, Methylphenidate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
LEDER NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn 2-fenyl-2-pyridin-2-ylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 212,095 g/mol