Läs mer
(2RS)-2-fenylbutansyra, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-fenylbutansyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid |
| CAS | 90-27-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Primidone Imp. E (EP), Primidone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-fenylbutansyra |
| Visa mer |