Läs mer
(2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 6452-57-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. N (EP), Metoprolol Tartrate Imp. N (EP), Metoprolol Imp. N (EP), Metoprolol Succinate Impurity N, Metoprolol Tartrate Impurity N, Metoprolol Impurity N, Metoprolol Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-(propan-2-ylamino)propane-1,2-diol |
| Visa mer |