Läs mer
(2RS)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic Acid (rac-Carbidopa), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic Acid (rac-Carbidopa)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L Carbidopa |
| CAS | 302-53-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | D,L Carbidopa |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (7CI,8CI), α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid, DL-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid, DL-Carbidopa, DL-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyldopa, DL-α-MDH, NSC 92521, dl-MK 485, dl-α-Methyl-α-hydrazino-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyldopa, α-MDH, α-Methylhydrazinodopa, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-hydrazino-α-methylpropionic acid, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-methyl-α-hydrazinopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid |
| Visa mer |