missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| CAS | 1797024-50-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H24 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Bisoprolol Fumarate Imp. J (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity J, Bisoprolol Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O5/c1-12(2)19-8-7-18-10-13-3-5-15(6-4-13)20-11-14(17)9-16/h3-6,12,14,16-17H,7-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?