Läs mer
(2RS)-3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 151262-57-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10H11FO5S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bicalutamide EP Impurity M |
| LEDER | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.25 |
| Kvantitet | 25 mg |