missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine (Dehydrotrimipramine), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine (Dehydrotrimipramine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrotrimipramine |
| CAS | 315-69-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dehydrotrimipramine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,N,β-Trimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 5-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-5H-dibenz[b,f]azepine, Dehydro trimipramine, Trimipramine Related Compound A, Trimipramine Maleate Impurity C, Trimipramine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-13,16H,14-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-yl-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?