Läs mer
(2RS)-3-Brom-2-metylpropansyra, Mikromol™
Produktkod. 17952616
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17952616 100 mg
1 options
Produktkod. 17952616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0067.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-3-Bromo-2-metylpropansyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 Br O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CC(CBr)C(=O)O
IUPAC-namn 3-brom-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 167
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 165,9629 g/mol