missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5400-92-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP), Dextropropoxyphene Imp. F (EP), (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-10(9-13(2)3)12(14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,10H,9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?