Läs mer
(2RS)-3-hydroxy-2-fenylpropansyra (trofensyra), Mikromol™
Produktkod. 17923576
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923576 25 mg
17931996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17923576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0601.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-3-hydroxy-2-fenylpropansyra (trofensyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Tropic acid
CAS 552-63-6
Analyt- eller komponentnamn rac Tropic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Atropine Imp. C (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. A (EP), Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Ipratropium Bromide USP Related Compound C, Ipratropium Bromide USP RC C, (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), (+/-)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (+/-)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+/-)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, Ipratropium Related Compound C, Tropicamide Related Compound C, Atropine Impurity C, Hyoscine Butylbromide Impurity B, Hyoscine Hydrobromide Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Ipratropium Bromide Impurity C, Tropicamide Impurity C, Hyoscyamine Impurity A, Ipratropium Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
LEDER OCC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 166,063 g/mol