missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-4-[(1-Metyletyl)amino]-2-fenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamid väteoxalat, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-4-[(1-metyletyl)amino]-2-fenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamid väteoxalat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate |
| CAS | 88269-33-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H23 N3 O . x[C2 H2 O4] |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate, (+/-)-alpha-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]-alpha-phenyl-2-pyridineacetamide ethanedioate, Disopyramide Impurity C as Hydrogen Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O.C2H2O4/c1-14(2)20-13-11-18(17(19)22,15-8-4-3-5-9-15)16-10-6-7-12-21-16;3-1(4)2(5)6/h3-10,12,14,20H,11,13H2,1-2H3,(H2,19,22);(H,3,4)(H,5,6) |
| LEDER | CC(C)NCCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | oxalsyra; 2-fenyl-4-(propan-2-ylamino)-2-pyridin-2-ylbutanamid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?