missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS,4S)-2-[[(Phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Benzylpenicillin), Mikromol™

Produktkod. 17914276
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914276 25 mg
17912766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17914276 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0160.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS,4S)-2-[[(Phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Benzylpenicillin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS,4S)-2-([(Phenylacetyl)amino]methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Benzylpenicillin)
CAS 501-34-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS,4S)-2-([(Phenylacetyl)amino]methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Benzylpenicillin)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H20 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzylpenicillin Procaine Imp. C (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Benzylpenicillin Benzathine Imp. F (EP), (2RS,4S)-2-[[(Phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Benzylpenicillin, Benzylpenicillin Benzathine Impurity F, Benzylpenicillin Potassium Impurity F, Benzylpenicillin Procaine Impurity C, Carbenicillin Sodium Impurity H, Carbenicillin Impurity H, Benzylpenicillin Impurity F
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(21-15)9-16-11(18)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t12?,13-/m0/s1
LEDER CC1(C)SC(CNC(=O)Cc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (4S)-5,5-dimethyl-2-[[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 308.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 308.1195 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.