missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine, Mikromol™

Produktkod. 30049514
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049514 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049514 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0653.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-methylhept-5-en-2-amine
CAS 22462-79-9
Analyt- eller komponentnamn 6-methylhept-5-en-2-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H17 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Heptaminol Hydrochloride Imp. A (EP), Heptaminol Imp. A (EP), 6-Methyl-5-hepten-2-amine, 4-Hexenylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,8CI), (1,5-Dimethyl-4-hexenyl)amine, 6-Methyl-5-Hepten-2-amine, Heptaminol Hydrochloride Impurity A, Heptaminol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
LEDER CC(N)CCC=C(C)C
IUPAC-namn 6-methylhept-5-en-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 127.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 127.1361 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.