Läs mer
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 1159977-36-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, 2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamide, 2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamide, Bicalutamide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)15-5-3-2-4-14(15)19)16(25)24-12-7-6-11(9-23)13(8-12)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Visa mer |