missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 90356-78-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H14 F4 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenylsulfanyl)-2-hydroxy-2-methylpropionamide, Bicalutamide Imp. J (EP), Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methyl-, (+/-)-, Bicalutamide Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O2S/c1-17(26,10-27-14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(O)(CSc1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?