missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide (Dehydroxybicalutamide), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide (Dehydroxybicalutamide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deshydroxy Bicalutamide |
| CAS | 906008-94-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deshydroxy Bicalutamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18H14F4N2O3S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 0Bicalutamide Impurity C |
| LEDER | CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.37 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?