Läs mer
(2RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide |
| CAS | 744961-76-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Propylamino)-p-propionotoluidide, (RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Related Compound B, Prilocaine Hydrochloride Impurity E, Prilocaine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C=C1)C)C(NCCC)C |
| IUPAC-namn | N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide |
| Visa mer |