Läs mer
(2RS)-N-metyl-1-(10H-fenothiazin-10-yl)propan-2-amin hydroklorid (Norprometazinhydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 17962966
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17962966 50 mg
1 options
Produktkod. 17962966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0412.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-N-metyl-1-(10H-fenothiazin-10-yl)propan-2-amin hydroklorid (Norprometazinhydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
CAS 60113-77-1
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H18 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP), Promethazine Imp. C (EP), (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Promethazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Promethazine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N-metyl-1-fenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 306.85
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 306,0957 g/mol