missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Norisopromethazine Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30052324
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052324 100 mg
30051216 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052324 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0412.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Norisopromethazine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norisopromethazine Hydrochloride
CAS 2726492-60-8
Analyt- eller komponentnamn Norisopromethazine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H18 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Norisopromethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(11-17-2)18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNCC(C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N-methyl-2-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 306.85
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 306.0957 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.