Läs mer
(2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-2-naphthalenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-2-naphthalenecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c12-10-6-8(11(13)14)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 190.063 |