missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-9-pyrrolidinecarbonitrile, TRC

Produktkod. 30012741
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012741 250 mg
30012502 100 mg
30012551 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC363780250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 207557-35-5
Molekylformel C7 H9 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 172.61
Synonym 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2S)- (9CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, (2S)-1-chloroacetylpyrrolidine-2-carbonitrile, (2S)-N-Chloroacetyl-2-cyanopyrrolidine, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, (S)-1-(Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, 1-(2-Chloroacetyl)-(2S)-pyrrolidine carbonitrile, 1-Chloroacetyl-2-(S)-cyanopyrrolidine
IUPAC-namn (2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
LEDER ClCC(=O)N1CCC[C@H]1C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m0/s1
Formel vikt 172.0403
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.