Läs mer
(2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra (L-Alanyl-L-prolin), Mikromol™
Produktkod. 30050918
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050918 25 mg
1 options
Produktkod. 30050918 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0010.270025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra (L-Alanyl-L-prolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Alanyl-L-proline
CAS 13485-59-1
Analyt- eller komponentnamn L-Alanyl-L-proline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 N2 O3
Synonym L-Proline, L-alanyl-, L-Proline, 1-L-alanyl-, Proline, 1-L-alanyl- (7CI), Proline, 1-L-alanyl-, L- (8CI), L-Alanyl-L-proline, 101: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 12: PN: WO2014170713 SEQID: 112 claimed protein, 150: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 443: PN: WO2005081628 SEQID: 445 claimed protein, 76: PN: WO2011146121 PAGE: 115 claimed sequence, Alanylproline, L-α-Alanyl-L-proline, N-Alanylproline, NSC 97932
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1
LEDER C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl] pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 186,1004 g/mol