Läs mer
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30051022
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051022 25 mg
1 options
Produktkod. 30051022 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0067.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 80629-35-2
Analyt- eller komponentnamn (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H14 Br N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. B (EP), Captopril Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
LEDER C[C@H](CBr)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 264.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 263.0157 g/mol