Läs mer
(2S)-1-Boc-4-oxo-prolin metylester, TRC
Produktkod. 30336106
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30336106 500 mg
1 options
Produktkod. 30336106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB661225500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Molekylformel C11 H17 N O5
Kvantitet 500 mg
Synonym N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 243.26
Formel vikt 243.1107