Läs mer
(2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 79108-51-3 |
| Molekylformel | C5H9N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Nitroso L-Prolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5(9)4-2-1-3-8(4)7-10/h4H,1-3H2,(H2,6,9)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | O=NN(CCC1)[C@@H]1C(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.14 |