missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]-1,3-oxathiolan-5-ol 5-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-((((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)methyl)-1,3-oxathiolan-5-ol 5-Acetate |
| CAS | 202532-88-5 |
| Molekylformel | C22H28O4SSi |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-acetoxy-1,3-oxathiolane |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4SSi/c1-17(23)25-20-16-27-21(26-20)15-24-28(22(2,3)4,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19/h5-14,20-21H,15-16H2,1-4H3/t20?,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC1CS[C@@H](CO[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)C(C)(C)C)O1 |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-1,3-oxathiolan-5-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.61 |
| Formel vikt | 416.1478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?