missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[((1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 122375-72-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-[((1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-4-21-16(19)13(3)18-15(17(20)22-5-2)12-11-14-9-7-6-8-10-14;/h6-10,13,15,18H,4-5,11-12H2,1-3H3;1H/t13-,15-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-phenylbutanoate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?