missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 147501-85-7 |
| Molekylformel | C5 H10 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-Methyl-Propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(8,3-6)4(7)9-2/h6,8H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@](C)(O)CO |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2,3-dihydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?