Läs mer
(2S)-2-[[(3S)-1-(Karboxymetyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutansyra (Benazeprilat), Mikromol™
Produktkod. 17993006
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17993006 25 mg
1 options
Produktkod. 17993006 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0274.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S)-2-[[(3S)-1-(Karboxymetyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutansyra (Benazeprilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benazeprilat
CAS 86541-78-8
Analyt- eller komponentnamn Benazeprilat
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 N2 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
LEDER OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3S)-1-(karboxymetyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-fenylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 396,1685 g/mol