Läs mer
(2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-metyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]benzoyl]amino]pentanedioinsyra, Mikromol
Produktkod. 30458089
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30458089 25 mg
1 options
Produktkod. 30458089 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1301.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-metyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]benzoyl]amino]pentanedioinsyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Pemetrexed
CAS 869791-42-4
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl Pemetrexed
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H23 N5 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-metyl-4-oxo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]benzoyl]amino]pentanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 441.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 441,1648 g/mol