Läs mer
(2S)-2-[[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid (N-Methylfolic Acid, Methopterin), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-[[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid (N-Methylfolic Acid, Methopterin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methopteridine |
| CAS | 2410-93-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methopteridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 N7 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methotrexate Imp. C (EP), Methotrexate USP Related Compound C, Methotrexate USP RC C, N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, L- (7CI,8CI), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (6CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]- (9CI), 10-Methylfolic acid, 10-Methylpteroylglutamic acid, Methopterin, Methopterine, N10-Methylfolic acid, N10-Methylpteroylglutamic acid, NSC 107144, Methotrexate Related Compound C, Methotrexate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CN(Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Visa mer |