Läs mer
(2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioinsyra (N-(4-aminobenzoyl)-L-glutaminsyra), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioinsyra (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| CAS | 4271-30-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042, Calcium Folinate Impurity A, Calcium Levofolinate Impurity A, Folic Acid Hydrate Impurity A, Methotrexate Impurity K, Folic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioinsyra |
| Visa mer |