Läs mer
(2S)-2-(4-Klorofenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-metyl-5H-cyklopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-metyletyl)amino]-1-propanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-methyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-methylethyl)amino]-1-propanone |
| CAS | 1001264-89-6 |
| Molekylformel | C24H32ClN5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GDC-0068, Ipatasertib, RG 7440 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32ClN5O2/c1-15(2)26-13-19(17-4-6-18(25)7-5-17)24(32)30-10-8-29(9-11-30)23-21-16(3)12-20(31)22(21)27-14-28-23/h4-7,14-16,19-20,26,31H,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)NC[C@@H](C(=O)N1CCN(CC1)c2ncnc3[C@H](O)C[C@@H](C)c23)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(4-klorofenyl)-1-[4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-metyl-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]-3-(propan-2-ylamino)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 458 |