missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| CAS | 1868118-63-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H16 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)propyl]-4-hydroxy-, (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-2-6(8(9)13)10-7(12)4-3-5-11/h6,11H,2-5H2,1H3,(H2,9,13)(H,10,12)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](NC(=O)CCCO)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(4-hydroxybutanoylamino)butanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?