missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen), Mikromol™

Produktkod. 30051743
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051743 25 mg
30049671 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051743 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen)
CAS 84236-26-0
Analyt- eller komponentnamn (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H13 Br O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. C (EP), 5-Bromonaproxen, Naproxen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1Br)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(5-bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 309.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 308.0048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.