Läs mer
(2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen) |
| CAS | 116883-62-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 I O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. D (EP), 5-Iodonaproxen, Naproxen Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | IC=1C2=C(C=C([C@@H](C(O)=O)C)C=C2)C=CC1OC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(5-iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Visa mer |