Läs mer
(2S)-2,6-Diisothiocyanato-Hexanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2,6-Diisothiocyanato-Hexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 92843-53-3 |
| Molekylformel | C10H14N2O2S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (S)-2,6-Diisothiocyanato-Hexanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2S2/c1-2-14-10(13)9(12-8-16)5-3-4-6-11-7-15/h9H,2-6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC)[C@@H](N=C=S)CCCCN=C=S |
| IUPAC-namn | ethyl (S)-2,6-diisothiocyanatohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.36 |
| Formel vikt | 258.05 |