Läs mer
(2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen) |
| CAS | 52079-10-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (S)-, (αS)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-O-Desmethylnaproxen, 6-Demethylnaproxen, 6-Desmethylnaproxen, 6-Hydroxynaproxen, 6-O-Demethylnaproxen, O-Desmethylnaproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (αS)-, Naproxen Imp. A (EP), Naproxen-O-desmethyl, (Naproxen Imp. A (EP), Naproxen Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](C(=O)O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Visa mer |