Läs mer
(2S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4,4-difluorobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)amino)-4,4-difluorobutanoic Acid |
| CAS | 467442-21-3 |
| Molekylformel | C20 H24 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4,4-difluorobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17F2NO4/c20-17(21)9-16(18(23)24)22-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-17H,9-10H2,(H,22,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | C(OC(N[C@@H](CC(F)F)C(O)=O)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2 |
| IUPAC-namn | 4-[(2S,3S,4R,5R)-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,4-dimethyloxolan-2-yl]-2-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.34 |
| Formel vikt | 361.11 |