missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-Acetamido-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-arginine |
| CAS | 155-84-0 |
| Molekylformel | C8 H16 N4 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N2-Acetyl-L-arginine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.2376 |
| Formel vikt | 216.1222 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?