Läs mer
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Produktkod. 30462055
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30462055 25 mg
1 options
Produktkod. 30462055 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3640.010025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epi-Lacosamide
CAS 175481-37-5
Analyt- eller komponentnamn Epi-Lacosamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13H18N2O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953;
Lösningstyp Neat
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC
Molekylvikt (g/mol) 250.29